3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11154-1G PC11154-250MG PC11154-5G
APOSPC11154-1GEA 198 EUR
APOSPC11154-1G APOSPC11154-250MG APOSPC11154-5G
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇FO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039230
Núm. CAS: 208183-93-1