3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 174 EUR
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formula: C₉H₇FO
Pto. de fusión: 32…33 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039232
Núm. CAS: 80151-28-6