2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 466 EUR
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
MW: 273,681 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739425
Núm. CAS: 811842-39-4