3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC11164-1G PC11164-250MG
APOSPC11164-1GEA 504 EUR
APOSPC11164-1G APOSPC11164-250MG
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
3-Amino-4'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Número MDL: MFCD08445323
Núm. CAS: 1211195-38-8