4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 98.9 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,216 g/mol
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631855
Núm. CAS: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III