3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC11259-1G
PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA
251
EUR
APOSPC11259-1G
APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula:
C₁₀H₄BrClF₃N MW: 310,498 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407379 Núm. CAS: 683274-52-4 |