4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4,5-difluoroanisole
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 109 EUR
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275291
Núm. CAS: 870777-32-5