4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11264-1G PC11264-500MG
APOSPC11264-1GEA 245 EUR
APOSPC11264-1G APOSPC11264-500MG
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₂H₆ClFN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00297841
Núm. CAS: 384351-45-5