4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11265-1G PC11265-250MG
APOSPC11265-1GEA 326 EUR
APOSPC11265-1G APOSPC11265-250MG
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₂H₆ClFN₂S
MW: 264,706 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312344
Núm. CAS: 681260-56-0