4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-methylbenzene
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 36.4 EUR
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368736
Núm. CAS: 252004-42-5