4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-[(Trifluoromethyl)thio]benzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzene, (4-(Chloromethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane, 4-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
PC11279-5G PC11279-25G PC11279-100G
APOSPC11279-5GEA 60.9 EUR
APOSPC11279-5G APOSPC11279-25G APOSPC11279-100G
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃S
MW: 226,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368739
Núm. CAS: 74483-45-7
UN: 3261
ADR: 8,II