1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC11280-1G
PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA
50.9
EUR
APOSPC11280-1G
APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formula:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Pto. Ebullición: 82 °C (0,03 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368740 Núm. CAS: 868054-25-5 |