N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC11281-25G PC11281-5G
APOSPC11281-25GEA 829 EUR
APOSPC11281-25G APOSPC11281-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃NO
MW: 219.204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368741
Núm. CAS: 886762-84-1