N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1157-500MG PC1157-250MG
APOSPC1157-500MGEA 600 EUR
APOSPC1157-500MG APOSPC1157-250MG
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅F₃N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840183
Núm. CAS: 1189496-82-9
UN: 3261
ADR: 8,III