2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 531 EUR
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₃H₁₇F₃N₂O
MW: 274.282 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631947
Núm. CAS: 885950-67-4