2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC1159-1G PC1159-250MG
APOSPC1159-1GEA 1210 EUR
APOSPC1159-1G APOSPC1159-250MG
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₃H₁₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631942
Núm. CAS: 885950-66-3