2,2-Difluoropropionamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1164-1G PC1164-250MG PC1164-5G
APOSPC1164-1GEA 161 EUR
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG APOSPC1164-5G
2,2-Difluoropropionamide 97%
2,2-Difluoropropionamide
Formula: C₃H₅F₂NO
MW: 109.075 g/mol
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780126
Núm. CAS: 49781-48-8