Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triazatriphosphinine
PC1165-1G PC1165-250MG
APOSPC1165-1GEA 654 EUR
APOSPC1165-1G APOSPC1165-250MG
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene 95%
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Formula: C₁₂H₁₈F₁₂N₃O₆P₃
MW: 621,19 g/mol
Pto. de fusión: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784333
Núm. CAS: 186817-57-2