5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)-5-mercapto-1,3,4-oxadiazole, 2-(4-Fluorophenyl)-5-sulphanyl-1,3,4-oxadiazole
PC1198-1G PC1198-25G PC1198-5G
APOSPC1198-1GEA 151 EUR
APOSPC1198-1G APOSPC1198-25G APOSPC1198-5G
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-(4-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formula: C₈H₅FN₂OS
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03197058
Núm. CAS: 203268-64-8