3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1219-1G
PC1219-25G
PC1219-5G
APOSPC1219-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1219-1G
APOSPC1219-25G
APOSPC1219-5G
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine dihydrate
Formula:
C₇H₃F₃N₂O₂·2H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368671 Núm. CAS: 1049729-56-7 |