1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 661 EUR
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₄F₁₄
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041486
Núm. CAS: 51114-12-6