Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1228-1G PC1228-250MG
APOSPC1228-1GEA 220 EUR
APOSPC1228-1G APOSPC1228-250MG
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate
Formula: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Pto. de fusión: 144…146,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817462
Núm. CAS: 921938-51-4