3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 3-Iodo-2-oxo-1,1,1-trifluoropropane
PC1233-1G PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA 210 EUR
APOSPC1233-1G APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Formula: C₃H₂F₃IO
MW: 237,947 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09998066
Núm. CAS: 142921-30-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II