Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 94.8 EUR
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Formula: C₆H₁₀F₂O₂
Pto. Ebullición: 137 °C
Densidad: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094108
Núm. CAS: 368-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III