2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride hydrochloride, 2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene hydrochloride
PC1277-1G PC1277-5G
APOSPC1277-1GEA 140 EUR
APOSPC1277-1G APOSPC1277-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₆F₃N₃O₂·ClH
MW: 257,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966802
Núm. CAS: 1049748-69-7