4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G PC1305-5G PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA 690 EUR
APOSPC1305-25G APOSPC1305-5G APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229,027 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C (8 mm Hg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274358
Núm. CAS: 82510-98-3