1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1331-25G PC1331-5G
APOSPC1331-25GEA 757 EUR
APOSPC1331-25G APOSPC1331-5G
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb)
Formula: C₃H₄F₄
MW: 116,057 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998069
Núm. CAS: 421-48-7
UN: 3161
ADR: 2.1,