3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrafluoroisoindoline, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 4,5,6,7-Tetrafluoroisoindoline-1,3-dione
PC1405-1G PC1405-25G PC1405-5G
APOSPC1405-1GEA 94.4 EUR
APOSPC1405-1G APOSPC1405-25G APOSPC1405-5G
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Formula: C₈HF₄NO₂
MW: 219,093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00091519
Núm. CAS: 652-11-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III