1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1411-1G PC1411-25G PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA 111 EUR
APOSPC1411-1G APOSPC1411-25G APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Pto. Ebullición: 78…80 °C (0,02 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368743
Núm. CAS: 886762-54-5