1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 111 EUR
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O
MW: 260,256 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368745
Núm. CAS: 340759-27-5