3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 185 EUR
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Pto. de fusión: 53…56 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039241
Núm. CAS: 886762-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III