3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC1433-5G
APOSPC1433-5GEA 59.6 EUR
APOSPC1433-5G
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427276
Núm. CAS: 480438-93-5