3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Formula: C₉H₂Cl₄F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094129
Núm. CAS: 501657-11-0