4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC1482-10G PC1482-1G PC1482-5G
APOSPC1482-10GEA 212 EUR
APOSPC1482-10G APOSPC1482-1G APOSPC1482-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₄S
MW: 253,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265327
Núm. CAS: 4793-22-0