1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1487-1G PC1487-250MG
APOSPC1487-1GEA 328 EUR
APOSPC1487-1G APOSPC1487-250MG
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Formula: C₅H₈BrF₃
MW: 205,016 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190632
Núm. CAS: 203302-90-3