5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1506-1G PC1506-250MG PC1506-5G
APOSPC1506-1GEA 475 EUR
APOSPC1506-1G APOSPC1506-250MG APOSPC1506-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Formula: C₈ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658269
Núm. CAS: 1897-50-3