Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2H-tetrafluorobenzoate
PC1521-1G PC1521-25G PC1521-5G
APOSPC1521-1GEA 23.2 EUR
APOSPC1521-1G APOSPC1521-25G APOSPC1521-5G
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formula: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203829
Núm. CAS: 5292-42-2