Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 87 EUR
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658272
Núm. CAS: 136897-64-8