5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1567K-5G PC1567K-25G PC1567K-1G
APOSPC1567K-5GEA 422 EUR
APOSPC1567K-5G APOSPC1567K-25G APOSPC1567K-1G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentan-1-ol
Formula: C₅H₇BrF₄O
MW: 239,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153718
Núm. CAS: 222725-20-4