Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromotetrafluoropropinoyl bromide, 2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
PC1567N-10G PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA 350 EUR
APOSPC1567N-10G APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Formula: C₃Br₂F₄O
MW: 287,833 g/mol
Pto. Ebullición: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153722
Núm. CAS: 41874-81-1
UN: 1760
ADR: 8,III