2-Fluorophenylacetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1581-25G PC1581-5G
APOSPC1581-25GEA 274 EUR
APOSPC1581-25G APOSPC1581-5G
2-Fluorophenylacetyl chloride
2-Fluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. Ebullición: 203…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840709
Núm. CAS: 451-81-0
UN: 3265
ADR: 8,II