3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1582-25G PC1582-5G PC1582-100G
APOSPC1582-25GEA 140 EUR
APOSPC1582-25G APOSPC1582-5G APOSPC1582-100G
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
3-Fluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787556
Núm. CAS: 458-04-8
UN: 1760
ADR: 8,III