3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1583C-1G PC1583C-250MG
APOSPC1583C-1GEA 364 EUR
APOSPC1583C-1G APOSPC1583C-250MG
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol
Formula: C₄H₆BrF₃O
Pto. Ebullición: 130…132 °C
Densidad: 1,6771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236598
Núm. CAS: 382-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III