3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Bromo-2-oxo-1,1,1-trifluorobutane, 3-Bromo-3-methyl-1,1,1-trifluoroacetone

PC1583E-5G PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA 379 EUR
APOSPC1583E-5G APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Formula: C₄H₄BrF₃O
MW: 204,973 g/mol
Pto. Ebullición: 93 °C (748 mm Hg)
Densidad: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236599
Núm. CAS: 382-01-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR