2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Acetamido-3-bromobenzotrifluoride, N-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 92.8 EUR
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
MW: 282,057 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067782
Núm. CAS: 175135-49-6