3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1596-1G PC1596-10G PC1596-5G PC1596-25G
APOSPC1596-1GEA 85.7 EUR
APOSPC1596-1G APOSPC1596-10G APOSPC1596-5G APOSPC1596-25G
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08706282
Núm. CAS: 866607-09-2