3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1609-1G PC1609-5G PC1609-25G
APOSPC1609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC1609-1G APOSPC1609-5G APOSPC1609-25G
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363781
Núm. CAS: 1195945-65-3