n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1612-25G
PC1612-5G
APOSPC1612-25GEA
50.9
EUR
APOSPC1612-25G
APOSPC1612-5G
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
n-Butyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula:
C₆H₁₀F₄O MW: 174,137 g/mol Pto. Ebullición: 49 °C (113 mm Hg) Densidad: 1,1147 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 10 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042107 Núm. CAS: 358-37-2 UN: 3271 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...