3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1641-1G
APOSPC1641-1GEA 109 EUR
APOSPC1641-1G
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171,937 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864670
Núm. CAS: 854690-87-2