1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 783 EUR
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formula: C₈H₆F₁₂O₅
MW: 410,111 g/mol
Pto. Ebullición: 88 °C (0,2 mm Hg)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038352
Núm. CAS: 330562-44-2